Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente simple SteriWare™
Conçu pour prélever un échantillon de 50 ml dans la fente d’échantillonnage située près de l’embout de l’échantillonneur. L’échantillonneur à fente simple jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever un seul échantillon à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
178.00€ - 233.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur à fente |
---|---|
Matériau | HDPE |
Comprend | 20/boîte |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Diamètre (métrique) | 26 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15859451
|
Sampling Systems™
8069H-1000 |
Échantillonneur à fente | 970 mm | Non stérile |
211.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869451
|
Sampling Systems™
8069H-1000S |
Échantillonneur à fente | 970 mm | Stérile |
233.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879451
|
Sampling Systems™
8069H-500 |
Échantillonneur à fente | 620 mm | Non stérile |
178.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889451
|
Sampling Systems™
8069H-500S |
Échantillonneur à fente | 620 mm | Stérile |
192.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
- Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur à fente | |
20/boîte | |
26 mm |
HDPE | |
50 ml |