Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente simple SteriWare™
Conçu pour prélever un échantillon de 50 ml dans la fente d’échantillonnage située près de l’embout de l’échantillonneur. L’échantillonneur à fente simple jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever un seul échantillon à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 8069H-500S
Informations supplémentaires : Poids : 5.07000kg
Code produit. 15889451
  • 192.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Échantillonneur à fente
20/boîte
Stérile
620 mm
HDPE
50 ml
26 mm