missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STING/TMEM173 Antibody (STING1/8129R), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20698H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| STING/TMEM173 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173 | |
| Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 340061 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| STING1/8129R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu