Learn More
Seward™ Sachets pour mélangeurs de laboratoire Stomacher™
La gamme de Sachets Stomacher™ a été conçue pour supporter toutes les applications du mélange d’échantillons, de la coloration et du stockage, y compris les sacs conçus pour le mélange extensif et les petits échantillons pour les applications aux sciences de la vie.
Marque: Seward™ BA6141/CLR
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- La gamme de sachets Seward Stomacher est fabriquée à partir de granulés de PEBD vierge de qualité alimentaire extrudée à 65μ m d’épaisseur de film
- Sachets ultra-robustes également disponibles pour l’échantillonnage de gros volumes à une épaisseur de film de 80 μm ; sachets en polyéthylène stériles (irradiés aux rayons gamma) ; sachets de fermeture dotés d’une bande de fermeture de fil au-dessus du sac pour un stockage à court terme.
- Les sachets à tamis ont un maillage en plastique interne pour faciliter la pipette à partir d’échantillons qui produisent une grande quantité de débris
- Sachets à chambre simple pour une utilisation dans les Mélangeurs de laboratoire ; stérilité interne assurée par une barrière stérile exclusive détachable sur les sachets
- Matériau de tube extrudé en polyéthylène vierge hautement transparent et résistant aux perforations
- Il suffit de déchirer l’extrémité perforée le long de la partie supérieure du sachet, d’enlever le sachet et de l’ouvrir à l’aide de l’ouvre-sachet Seward, d’insérer le matériau à analyser et à traiter
- Sachets disponibles pour la taille de l’échantillon 25 ul - 4500 ml
Informations sur la commande
Remarque :14-285-5 est un ouvre-sac.
‡Pour le modèle abandonné400 (14-5505-G, -5H). Les sachets du modèle 400C peuvent également être utilisés dans le modèle 400.
Spécification
Fond rond ; pour modèle 400 ; fermeture | |
Non autoclavable | |
Fil plat | |
Oui | |
Seward Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml | |
Stérile | |
250 | |
Stérilisation par rayons | |
305 mm |
Round bottom; Closure | |
80 à 400 ml | |
Transparent | |
Pour préparer, stocker et transporter les échantillons dans la préparation d’échantillons microbiologiques | |
Polyéthylène | |
65 μm | |
250 | |
305 mm x 177 mm | |
177 mm |