Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05097003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Raccord cannelé mâle• Pour tube souple φ int. 9mm
• Verre Duran™
• Raccord avec robinet
• Droit
Spécification
Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS | |
Verre Duran | |
NS 24/29 |