Learn More
Equip Labo™ Protections anti-éclaboussure pour paillasse
Marque: Equip Labo™ 8183
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement stratifié
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
• Produits domestiques courants
• Chocs et UV
• Paillasse stratifiée
• Inclus prête à monter
Spécification
900 x 1500 x 900 mm | |
12 mois | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |
Mélamine blanche | |
Dosseret de paillasse | |
900 mm | |
150 cm |