Learn More
Equip Labo™ Protections anti-éclaboussure pour paillasse
Marque:  Equip Labo™ 8170
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12586506
  • 940.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2024
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm
• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement verre Emalite
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques >200°C
• Produits corrosifs
• Chocs mécaniques et flexion
• Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
• Paillasse Emalite
• Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
750 x 1200 x 900 mm
12 mois
900 mm
130 kg
150 mm
Verre Emalite
Dosseret de paillasse
750 mm
120 cm