Learn More
Uvex™ Street Hoody 7403-Graphit
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Street hoody
- Couleur : graphite
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex 260 g/m²
- Matière douce, manches longues, avec capuche réglable, deux poches latérales, avant
- Bouchons : Fermeture éclair
- Tailles : XS-6XL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, pas de détergent chimique - ne pas sécher au sèche-linge - ne pas repasser
Specifications
Dimensions | XXXXXXL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 260 g/m² |