Learn More
IBA Lifesciences Cartouche Strep-Tactin™ 4Flow™
La cartouche Strep-Tactin™ 4Flow™ est une cartouche HPLC / FPLC pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
107.00€ - 281.00€
Spécification
Type de support | Agarose à 4 %, réticulée |
---|---|
Granulométrie | 50 à 150 μm |
À utiliser avec (application) | HPLC / FPLC |
Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II |
Type | Grande capacité |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17265794
|
IBA Lifesciences
2-5023-001 |
1 x 1 ml |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17275794
|
IBA Lifesciences
2-5024-001 |
1 x 5 ml |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les cartouches Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent 4 % d’agarose associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ouTwin-Strep-tag™ avec des dispositifs HPLC / FPLC comme les systèmes Äkta™ (Cytiva).
- En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (>95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
- L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
- En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
Spécification
Agarose à 4 %, réticulée | |
HPLC / FPLC | |
Grande capacité |
50 à 150 μm | |
Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II | |
Cartouche pré-conditionnée |
Usage exclusivement réservé à la recherche.