Learn More
IBA Lifesciences Streptavidine
IBA Lifesciences GmbH Streptavidin Lyophilisiert est un outil largement utilisé pour l’immobilisation et les tests de protéines biotinylées ou d’autres molécules conjuguées à la biotine.
292.00€ - 8120.00€
Spécification
Granulométrie | 13,3 kDa/sous-unité |
---|---|
Source | Expression de protéines recombinantes dans E. coli |
Pureté ou qualité | > 95 % |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12863186
|
IBA Lifesciences
2-0203-010 |
10 mg |
292.00€
10mg |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12873186
|
IBA Lifesciences
2-0203-100 |
100 mg |
456.00€
100mg |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16491465
|
IBA Lifesciences
2-0203-101 |
1 g |
2040.00€
1g |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277730
|
IBA Lifesciences
2-0203-105 |
5 g |
8120.00€
5g |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La streptavidine est une protéine tétramérique composée de sous-unités identiques. Chaque sous-unité lie spécifiquement une molécule de biotine avec une affinité fM, ce qui en fait l’une des interactions non covalentes connues les plus fortes. La préparation contient un variant raccourci à extrémité N-terminale et C-terminale (streptavidine-cœur) avec des propriétés améliorées en matière d’homogénéité, de solubilité, de résistance à la dégradation protéolytique et d’accessibilité de la poche de liaison à la biotine par rapport à la streptavidine native.Le système streptavidine-biotine est largement utilisé pour l’immobilisation et la détection de molécules biotinylées, comme les protéines et les acides nucléiques. IBA Lifesciences fournit des quantités en vrac de streptavidine lyophilisée fiables de grande qualité à des prix compétitifs pour générer des surfaces revêtues de streptavidine (microplaques, puces SPR, microbilles) ou des réactifs de détection conjugués avec des colorants fluorescents, par exemple.
Veuillez noter que la streptavidine ne s’applique pas à la détection, à l’immobilisation et à la purification des protéines de fusion Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™, car l’affinité de liaison pour les deux 'tags' est trop faible.
Spécification
13,3 kDa/sous-unité | |
Expression de protéines recombinantes dans E. coli | |
> 95 % |
For Research Use Only.