missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Streptavidin Antibody (1C2), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
18583102 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583102 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP104345F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Streptavidin Monoclonal antibody specifically detects Streptavidin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigène Streptavidin
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1C2
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène SA V1; SA V2; Streptavidin V1; Streptavidin V2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Streptavidin (25-183aa) purified from E. coli
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Bacteria
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.