missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ STX10 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA566015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immunogen sequence: MDEQDQQLEMV SGSIQVLKHM SGRVGEELDE QGIMLDAFAQ EMDHTQSRM Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 60%, rat 60%.
SNARE involved in vesicular transport from the late endosomes to the trans-Golgi network.
Spécification
| STX10 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| STX10 | |
| hsyn10; STX10; Syn10; syntaxin 10; syntaxin-10 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 8677 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| O60499 | |
| STX10 | |
| Recombinant Human STX10. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106699). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu