missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STXBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène STXBP1
Concentration 0.46 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16848553
Afficher les documents
Proteintech
11459-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16838553
Afficher les documents
Proteintech
11459-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spécification

Spécification

STXBP1
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O08599, P61764, P61765
20910, 25558, 6812
STXBP1 Fusion Protein Ag1978
Primary
-20°C
STXBP1
0.46 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EIEE4, MUNC18 1, N Sec1, p67, Protein unc 18 homolog 1, Protein unc 18 homolog A, RBSEC1, STXBP1, syntaxin binding protein 1, Unc 18A, UNC18, Unc18 1, UNC18A
Stxbp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis