Learn More
STYK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | STYK1 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16898054
|
Proteintech
18028-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16888054
|
Proteintech
18028-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
STYK1, a probable tyrosine protein-kinase, which has strong transforming capabilities on a variety of cell lines. When overexpressed, it can also induce tumor cell invasion as well as metastasis in distant organs. May act by activating both MAP kinase and phosphatidylinositol 3′-kinases (PI3K) pathways. It is widely expressed; highly expressed in brain, placenta and prostate. STYK1 is expressed in tumor cells such as hepatoma cells LO2, cervix carcinoma cells HeLa, ovary cancer cells Ho8910 and chronic myelogenous leukemia cells K562, but not in other tumor cells such as epidermoid carcinoma.Spécification
STYK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6J9G0, Q6J9G1 | |
243659, 500340, 55359 | |
STYK1 Fusion Protein Ag12594 | |
Primary | |
-20°C | |
STYK1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NOK, Protein PK unique, STYK1, SuRTK106, Tyrosine protein kinase STYK1 | |
STYK1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |