Learn More
Acide succinique à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-194112 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
500g
Code produit. 10003753
Marque: Thermo Scientific Acros 158742500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 185,0°C à 190,0°C
Point d’ébullition 235,0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2CH2CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 80 g/L (20°C). Autres solubilités : 1 kg/L d’eau bouillante, 1 g/18,5 ml d’alcool - 1 g/6,3 ml de méthanol, 1 g/36 ml d’acétone - 1 g/20 ml de glycérol, pratiquement insoluble dans l’éther de pétrole, le benzène, le disulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 250g
Point d’éclair 206°C
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid