Learn More
Étalons Brix/RI de saccharose
Les étalons Brix certifiés ISO 17025 et ISO 17034 de Paragon sont destinés à l’étalonnage et à la vérification de tous les types de réfractomètres tels que les instruments portatifs, les instruments numériques à haute précision et les instruments numériques Abbe. Ils sont généralement utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Marque: Paragon Scientific SS10
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Concentration | 10.00 Brix |
---|
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Étalons primaires d’indice de réfraction pour une traçabilité conforme aux normes nationales
- Fabriqués conformément aux normes ICUMSA
- Livrés en sachets inviolables avec une durée de conservation de 6 semaines
Identifiants chimiques
15 mL |
Spécification
10.00 Brix | |
15 mL |
Valeurs nominales citées