Learn More
Solution étalon de saccharose Brix, 5 %, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Description
Solution étalon sucrose
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie 12 semaines
• Etalon
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie 12 semaines
• Etalon
Spécification
Concentration | 5% |
Quantité | 15 mL |