Learn More
Buerkle™ Tête d’aspiration en acier inoxydable V4A
La tête d’aspiration en acier inoxydable Buerkle™ V4A est une tête d’aspiration remplaçable pour une utilisation avec l’échantillonneur Mini ViscoSampler Buerkle™.
57.15€
Spécification
Type de produit | Tête d’aspiration |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Mini ViscoSampler |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10772521
|
Buerkle™
5341-1002 |
Foret de 2 mm |
57.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10544041
|
Buerkle™
5341-1004 |
Foret de 4 mm |
57.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10329920
|
Buerkle™
5341-1006 |
Foret de 6 mm |
57.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Têtes d’aspiration remplaçables pour échantillonneur Mini ViscoSampler
Spécification
Tête d’aspiration | |
Acier inoxydable (V4A) | |
Autoclavable | |
Mini ViscoSampler |