missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUG1 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498251 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498251 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498251 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335357C
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SUG1 Polyclonal antibody specifically detects SUG1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SUG1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène MSUG1 protein, p45, p45/SUG26S protease regulatory subunit 8, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 5, proteasome 26S ATPase subunit 5, Proteasome 26S subunit ATPase 5, Proteasome subunit p45, S8, SUG-1, SUG126S proteasome AAA-ATPase subunit RPT6, Tat-binding protein homolog 10, TBP10, thyroid receptor interactor 1, TRIP1Thyroid hormone receptor-interacting protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 127-406 of human SUG1 (NP_002796.4).,, Sequence:, LPNKVDPLVSLMMVEKVPDSTYEMIGGLDKQIKEIKEVIELPVKHPELFEALGIAQPKGVLLYGPPGTGKTLLARAVAHHTDCTFIRVSGSELVQKFIGEGARMVRELFVMAREHAPSIIFMDEIDSIGSSRLEGGSGGDSEVQRTMLELLNQLDGFEATKNIKVIMATNRIDILDSALLRPGRIDRKIEFPPPNEEARLDILKIHSRKMNLTRGINLRKIAELMPGASGAEVKGVCTEAGMYALRERRVHVTQEDFEMAVAKVMQKDSEKNMSIKKLWK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5705
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.