Learn More
SUHW2 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18605866 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605866 0.1 mL 0.10mL
18670459 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18605866 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP249299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    590.10€ / 0.1mL
    Économisez 34.96€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SUHW2 Polyclonal antibody specifically detects SUHW2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SUHW2
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène C19orf37, chromosome 19 open reading frame 37, Enzyme-like protein PIT13, MGC51082, Zfp428, zinc finger protein 428
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DSPIIIEPLSKPDYRNSSPQVVPNNSSELPSPLITFTDSLHHPVSTALSVGGINESPRVSKQLSTFEVNSINPKRAKLRDGII
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 140883
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus