Learn More
Sulfaquinoxaline-phényl-13C6, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Forme physique | Poudre |
CAS | 1202864-52-5 |
Formule moléculaire | C813C6H12N4O2S |
Numéro MDL | MFCD16652558 |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.29 |
Qualité | Étalon analytique, |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
À utiliser avec (application) | SULFAMIDES |