missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution étalon de soufre dans de l’huile minérale légère, Specpure™, vierge (0,0000 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfur in Light Mineral Oil standard solution |
Note relative au nom | Blank (0.0000%) |
Quantité | 100 mL |
Numéro MDL | MFCD00804270 |
Qualité | Specpure™ |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'