Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Code produit 10019682 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cartouche
Filtre combiné - Humidité, hydrocarbures
Filtre indicateur d’humidité à cartouche
Filtre indicateur d’oxygène à cartouche
Filtre triple indicateur - Humidité, oxygène, hydrocarbures
Filtre à cartouche hydrocarbures
Filtres double à humidité pour débit élevé (générateurs d’air)
Filtres doubles HC pour plaque de base à débit élevé (LC / MS)
Lot haut débit de 2 filtres à humidité pour LC / MS, avec indicateur
Pack à haut débit de 2 filtres à charbon hydrocarbone pour LC/MS - aucun indicateur
Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS
Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures – He préconditionné pour GC / MS
À utiliser avec (équipement):
He
Humidité : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air ; Oxygène : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Hydrocarbure : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Porteur inerte, He, H2, N2, AR
Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Triple : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Combiné : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Volume (métrique):
1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane)
1 L O2
24 g de HC (sous forme de n-butane)
3,5 g H 2 O, 12 g HC (sous forme de n-butane)
7,2 g H2O
Humidité : 7,2 g H2O
Oxygène : 1 L O2
Hydrocarbure : 24 g HC (sous forme de n-butane)
Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane)
Combi : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane)
Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Combiné : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane)
Comprend:
Plaque de base incluse
Plaque de base non incluse
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Volume (métrique) Comprend Conditionnement
10019682 Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS He 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 1 pièce
10764067 Filtre indicateur d’humidité à cartouche Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 7,2 g H2O Plaque de base non incluse 1 pièce
10341495 Filtre indicateur d’oxygène à cartouche Porteur inerte, He, H2, N2, AR 1 L O2 Plaque de base non incluse 1 pièce
10457714 Filtre à cartouche hydrocarbures Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 24 g de HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse -
10514485 Cartouche Triple : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Combiné : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Combiné : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 1 pièce
10428104 Pack à haut débit de 2 filtres à charbon hydrocarbone pour LC/MS - aucun indicateur Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 24 g de HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 2 pièces
10213423 Filtre triple indicateur - Humidité, oxygène, hydrocarbures Porteur inerte, He, H2, N2, AR 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 1 pièce
10006064 Lot haut débit de 2 filtres à humidité pour LC / MS, avec indicateur Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 7,2 g H2O Plaque de base non incluse 2 pièces
10427144 Filtres double à humidité pour débit élevé (générateurs d’air) Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 7,2 g H2O Plaque de base non incluse 1 pièce
10701947 Cartouche Triple : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Combiné : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane)
Combi : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane)
Plaque de base incluse 1 pièce
10279324 Filtre combiné - Humidité, hydrocarbures Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 3,5 g H 2 O, 12 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 1 pièce
10269654 Cartouche Humidité : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air ; Oxygène : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Hydrocarbure : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air Humidité : 7,2 g H2O
Oxygène : 1 L O2
Hydrocarbure : 24 g HC (sous forme de n-butane)
Plaque de base incluse 1 pièce
10344093 Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures – He préconditionné pour GC / MS He 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base incluse 1 pièce
10120993 Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS He 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Plaque de base incluse 1 pièce
10586195 Filtres doubles HC pour plaque de base à débit élevé (LC / MS) Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air 24 g de HC (sous forme de n-butane) Plaque de base non incluse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10019682 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180825
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la qualité du gaz et optimisez l’analyse GC grâce aux filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™ faciles à utiliser.
Assurez la haute pureté (99,9999 % ou qualité 6,0) du gaz de sortie pour des performances GC optimales à l’aide des filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™. Les plaques de base peuvent être configurées en fonction des besoins individuels de l’utilisateur et il n’y a aucune contamination pendant le changement de cartouche. Les filtres à cartouche de gaz Super Clean faciles à utiliser et économiques permettent un remplacement rapide et sans outil.
Informations supplémentaires sur le produit
  • Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
  • Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
  • Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
  • Homologué TUEV
  • Pression maximale 11 bar (160 psi)
  • Débit maximal 7 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Triple
À utiliser avec (équipement) He
Volume (métrique) 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane)
Comprend Plaque de base non incluse
Changement d’indicateur Humidité : jaune à transparent ; Oxygène : vert à gris
Technique GC-MS
Type Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS