Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Améliorez la qualité du gaz et optimisez l’analyse GC grâce aux filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™ faciles à utiliser.
233.00€ - 2197.04€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10764067
|
Thermo Scientific™
60180-819 |
Filtre indicateur d’humidité à cartouche | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 7,2 g H2O | Plaque de base non incluse |
296.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10341495
|
Thermo Scientific™
60180-820 |
Filtre indicateur d’oxygène à cartouche | Porteur inerte, He, H2, N2, AR | 1 L O2 | Plaque de base non incluse |
233.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10457714
|
Thermo Scientific™
60180-821 |
Filtre à cartouche hydrocarbures | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 24 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
233.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10514485
|
Thermo Scientific™
60180-822 |
Boîte de 3 cartouches | Triple : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Combiné : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Combiné : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane) |
Plaque de base non incluse |
701.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10019682
|
Thermo Scientific™
60180-825 |
Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
410.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10213423
|
Thermo Scientific™
60180-824 |
Filtre triple indicateur - Humidité, oxygène, hydrocarbures | Porteur inerte, He, H2, N2, AR | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
361.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10701947
|
Thermo Scientific™
60180-828 |
Boîte de 3 cartouches | Triple : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Combiné : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | Triple : 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) Combiné : 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane) |
Plaque de base incluse |
1689.11€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10279324
|
Thermo Scientific™
60180-826 |
Filtre combiné - Humidité, hydrocarbures | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 3,5 g H2O, 12 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
273.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10269654
|
Thermo Scientific™
60180-827 |
Boîte de 4 cartouches | Humidité : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air ; Oxygène : Porteur inerte, He, H2, N2, AR ; Hydrocarbure : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | Humidité : 7,2 g H2O Oxygène : 1 L O2 Hydrocarbure : 24 g HC (sous forme de n-butane) |
Plaque de base incluse |
2197.04€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10344093
|
Thermo Scientific™
60180-830 |
Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures – He préconditionné pour GC / MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base incluse |
648.11€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10120993
|
Thermo Scientific™
60180-829 |
Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base incluse |
723.31€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10427144
|
Thermo Scientific™
60180-832 |
Filtres double à humidité pour débit élevé (générateurs d’air) | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 7,2 g H2O | Plaque de base non incluse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10428104
|
Thermo Scientific™
60180-839 |
Pack à haut débit de 2 filtres à charbon hydrocarbone pour LC/MS - aucun indicateur | Portoir inerte, He, H2, N2, AR, Air | 24 g de HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10006064
|
Thermo Scientific™
60180-841 |
Lot haut débit de 2 filtres à humidité pour LC / MS, avec indicateur | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 7,2 g H2O | Plaque de base non incluse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10586195
|
Thermo Scientific™
60180-831 |
Filtres doubles HC pour plaque de base à débit élevé (LC / MS) | Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 24 g HC (sous forme de n-butane) | Plaque de base non incluse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Assurez la haute pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) du gaz de sortie pour des performances GC optimales à l’aide des filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™. Les plaques de base peuvent être configurées en fonction des besoins individuels de l’utilisateur et il n’y a aucune contamination pendant le changement de cartouche. Les filtres à cartouche de gaz Super Clean faciles à utiliser et économiques permettent un remplacement rapide et sans outil.
Informations supplémentaires sur le produit- Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
- Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
- Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
- Homologué TUEV
- Pression maximale 11 bar (160 psi)
- Débit maximal 7 L/min
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.