Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Améliorez la qualité du gaz et optimisez l’analyse GC grâce aux filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™ faciles à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-829
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Assurez la haute pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) du gaz de sortie pour des performances GC optimales à l’aide des filtres à cartouche de gaz Thermo Scientific™ Super Clean™. Les plaques de base peuvent être configurées en fonction des besoins individuels de l’utilisateur et il n’y a aucune contamination pendant le changement de cartouche. Les filtres à cartouche de gaz Super Clean faciles à utiliser et économiques permettent un remplacement rapide et sans outil.
Informations supplémentaires sur le produit- Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
- Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
- Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
- Homologué TUEV
- Pression maximale 11 bar (160 psi)
- Débit maximal 7 L/min
Spécification
He | |
1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g HC (sous forme de n-butane) | |
Humidité : Jaune à transparent ; Oxygène : Vert à gris | |
Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS |
Triple | |
Plaque de base incluse | |
GC-MS |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.