Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
1235.00€ - 2570.00€
Spécification
Type de produit | Autoclave Bag |
---|---|
Poids de base | 88 gsm |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC |
Type de bouchon | Self-adhesive |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17852497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS09.516 |
135 oz. | 3.99 L | 41 cm | 16 in. |
1235.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17822497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1217 |
176 oz. | 5.2 L | 43.2 cm | 17 in. |
1320.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17832507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1221 |
220 oz. | 6.5 L | 53.3 cm | 21 in. |
1425.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17842497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1318 |
198 oz. | 5.86 L | 45.7 cm | 18 in. |
1425.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17812507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS14.522 |
312 oz. | 8.46 L | 55.9 cm | 22 in. |
1485.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17892487
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1520 |
258 oz. | 7.6 L | 50.8 cm | 20 in. |
1465.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17822507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1622 |
330 oz. | 9.75 L | 55.9 cm | 22 in. |
1505.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17812497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1824 |
408 oz. | 12 L | 61 cm | 24 in. |
1525.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17852507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS1830 |
510 oz. | 15 L | 76.2 cm | 30 in. |
1590.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17832497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2028 |
550 oz. | 16.3 L | 71 cm | 28 in. |
1590.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17842507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2126 |
486 oz. | 14.4 L | 66 cm | 26 in. |
1525.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17862497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2424 |
510 oz. | 15 L | 61 cm | 24 in. |
1655.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17872507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2430 |
662 oz. | 19.6 L | 76.2 cm | 30 in. |
1755.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17882497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2435 |
790 oz. | 23.4 L | 88.9 cm | 35 in. |
2340.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17862507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2630 |
705 oz. | 20.8 L | 76.2 cm | 30 in. |
1780.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17872497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS2836 |
920 oz. | 27.2 L | 91.4 cm | 36 in. |
2425.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17882507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS3030 |
870 oz. | 25.7 L | 76.2 cm | 30 in. |
2340.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17892497
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS3636 |
1260 oz. | 37.3 L | 91.4 cm | 36 in. |
2570.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17802507
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS3648 |
1680 oz. | 49.7 L | 121.9 cm | 48 in. |
1570.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17802517
|
Keystone Cleanroom Products
BGSMS6SS4848 |
2256 oz. | 66.7 L | 121.9 cm | 48 in. |
1800.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Spécification
Autoclave Bag | |
Autoclavable | |
Self-adhesive | |
Single-use | |
Non-woven Fabric | |
88 gsm | |
88 gsm |
88 gsm | |
CoC | |
Dark Blue | |
Steam Sterilization | |
Non-sterile | |
Yes |