Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast
1.93 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21639" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21639" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Modèle:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Description
- Monture souple et transparente pour un confort accru
- Système d’assemblage intuitif et simple de lunettes-visière
- Revêtement PLATINUM™
Spécification
Hauteur (impériale) | 2,75 po |
Hauteur (métrique) | 7 cm |
Forme | S’adaptent aux contours du visage |
Épaisseur (impériale) | 0,078 po |
Épaisseur (métrique) | 2 mm |
Largeur (impériale) | 7 po |
Largeur (métrique) | 17,7 cm |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
Teinte de la lentille | Transparent |