Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Optimisé pour synthétiser l’ADNc premier brin directement à partir d’un lysat de cellules de mammifères sans isoler l’ARN dans un premier temps. Le kit de synthèse d’ADNc Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ comprend les réactifs, le tampon, l’amorce et d’autres matériaux nécessaires à la lyse et à la transcription inverse (sauf l’ADN polymérase).
Marque: Invitrogen™ 18080300
1303.40 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Le kite de synthèse d’ADNc SuperScript™ III CellsDirect™ utilise un protocole simple qui prend moins de 2 heures. La lyse et la transcription inverse sont effectuées dans le même tube et l’ADNc premier brin qui en résulte est prêt à être utilisé dans le clonage et la PCR.
- Compatible avec un large éventail de types de cellules de mammifères cultivés dans différentes conditions de traitement
- Le format à tube unique minimise la perte de réactifs, la perte d’échantillons et le temps de manipulation
- Le volume total de lysat est utilisé dans la réaction de synthèse d’ADNc premier brin, ce qui produit de meilleurs rendements avec un nombre limité de cellules et permet la détection de transcrits rares
- La transcriptase inverse SuperScript™ III, avec une activité RNase H réduite et une stabilité thermique accrue, produit des rendements élevés d’ADNc dans la réaction de synthèse de premier brin, pour une sensibilité et une détection accrues des transcrits rares
- Génère de l’ADNc de haute qualité pour une utilisation dans une variété d’applications, notamment le clonage et la PCR
Fonctionnement
Dans la RT-PCR classique, l’ARN est d’abord isolé des cellules en effectuant une procédure chronophage pouvant entraîner une perte de matériau. Grâce au système de synthèse d’ADNc SuperScript™ III CellsDirect, les cellules sont lysées et l’ADNc est généré à partir du lysat dans un tube unique avec une manipulation minimale et aucune perte d’échantillon. La DNase I est ajoutée pour éliminer l’ADN génomique avant la synthèse premier brin. Ce kit a été optimisé pour les échantillons de petites cellules, allant de 10 000 cellules à une seule cellule (mesurée par dilution de série). L’utilisation de la transcriptase inverse SuperScript™ III garantit une spécificité et des rendements élevés d’ADNc à partir de petites quantités de produit de départ : seulement 10 pg d’ARN total. Après la synthèse, l’ADNc premier brin peut être amplifié avec des amorces spécifiques par la PCR sans extractions organiques intermédiaires ni précipitations à l’éthanol.
Spécification
• Tampon de resuspension, 1 ml |
|
Élevé | |
Transcription inverse | |
SuperScript III | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
100 réactions | |
Transcription inverse | |
Cellules |
Kit | |
50 min | |
50°C | |
Réduction | |
ADNc premier brin | |
Composants séparés | |
Jusqu’à 4,5 kb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.