Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Optimisé pour synthétiser l’ADNc premier brin directement à partir d’un lysat de cellules de mammifères sans isoler l’ARN dans un premier temps. Le kit de synthèse d’ADNc Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ comprend les réactifs, le tampon, l’amorce et d’autres matériaux nécessaires à la lyse et à la transcription inverse (sauf l’ADN polymérase).
437.00€ - 1372.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Vitesse de réaction | 50 min |
Technique | Transcription inverse |
Température de réaction optimale | 50°C |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10442482
|
Invitrogen™
18080200 |
25 réactions |
437.00€
1 kit |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10694993
|
Invitrogen™
18080300 |
100 réactions |
1372.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit de synthèse d’ADNc SuperScript III CellsDirect est optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin directement à partir d’un lysat de cellules de mammifères sans d’abord isoler l’ARN. La lyse et la transcription inverse sont effectuées dans le même tube et l’ADNc premier brin qui en résulte est prêt à être utilisé dans le clonage et la PCR. Pour la RT-PCR quantitative en temps réel, consultez la note ci-dessous.
- Compatible avec un large éventail de types de cellules de mammifères cultivés dans différentes conditions de traitement
- Le format à tube unique minimise la perte de réactifs, la perte d’échantillons et le temps de manipulation
- Le volume total de lysat est utilisé dans la réaction de synthèse d’ADNc premier brin, ce qui produit de meilleurs rendements avec un nombre limité de cellules et permet la détection de transcrits rares
- La transcriptase inverse SuperScript III, avec une activité RNase H réduite et une stabilité thermique accrue, produit des rendements élevés d’ADNc dans la réaction de synthèse de premier brin, pour une sensibilité et une détection accrues des transcrits rares
- Génère de l’ADNc de haute qualité pour une utilisation dans une variété d’applications, notamment le clonage et la PCR
- Protocole simple en moins de 2 heures
Fonctionnement Dans la RT-PCR traditionnelle, l’ARN est d’abord isolé des cellules dans une procédure chronophage qui peut entraîner une perte de matériau. Grâce au système de synthèse d’ADNc SuperScript III CellsDirect, les cellules sont lysées et l’ADNc est généré à partir du lysat dans un tube unique avec une manipulation minimale et aucune perte d’échantillon. La DNase I est ajoutée pour éliminer l’ADN génomique avant la synthèse premier brin. Ce kit a été optimisé pour les échantillons de petites cellules, allant de 10 000 cellules à une seule cellule (mesurée par dilution de série). L’utilisation de la transcriptase inverse SuperScript III garantit une spécificité et des rendements élevés d’ADNc à partir de petites quantités de produit de départ : seulement 10 pg d’ARN total. Après la synthèse, l’ADNc premier brin peut être amplifié avec des amorces spécifiques par la PCR sans extractions organiques intermédiaires ni précipitations à l’éthanol. Température de réaction optimale : 50°C.
Pour la RT-PCR quantitative en temps réel (qRT-PCR) à partir du lysat cellulaire, les produits Cells-to-CT sont recommandés pour l’extraction d’ARN. Ces kits comprennent des réactifs et des protocoles spécifiquement optimisés pour la qRT-PCR en temps réel.
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, synthèse d’ADNc directe à partir de cellules
Spécification
Kit | |
50 min | |
50°C | |
Réduction | |
ADNc premier brin | |
Transcription inverse | |
Cellules |
Élevé | |
Transcription inverse | |
SuperScript III | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
Composants séparés | |
Jusqu’à 4,5 kb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.