Learn More
Invitrogen™ Système de RT-PCR en une étape SuperScript™ IV
Permet une meilleure RT-PCR, plus rapide.
Marque: Invitrogen™ 12595025
289.80 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01650kg
Includes:
- Mélange SuperScript IV RT, 12,5 μl
- Master MixPlatinum SuperFi RT-PCR 2X, 625 μl
- Enzyme ezDNase, 25 μl
- Tampon ezDNase 10X, 100 μl
- Eau exempte de nucléase, 1,25 ml
Description
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Le système de RT-PCR en une étape Invitrogen™ SuperScript™ IV avec ezDNase associe la transcriptase inverse (RT) Invitrogen™ SuperScript™ IV haute processivité et l’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ haute fidélité pour offrir une RT-PCR en une étape inégalée. Grâce à cette formulation simple et pratique, vous pouvez réaliser la synthèse de l’ADNc à partir de l’ARN total ou de l’ARNm et l’amplification par PCR dans un seul tube, à l’aide d’amorces spécifiques aux gènes.
- Mécanisme d’activation à démarrage à chaud en deux phases pour une grande spécificité, un rendement et une configuration à température ambiante
- Performances supérieures : sensibilité jusqu’à 0,01 pg d’ARN, longueur de la cible jusqu’à 13,8 kb et protocole RT-PCR en une étape le plus rapide
- Détection fiable de cibles, même avec des échantillons d’ARN de pureté sous-optimale
- Élimination rapide et facile de l’ADNg pour une précision et une confiance supérieures dans vos résultats
Spécification
• Mélange RT SuperScript IV (12,5 μl) |
|
Kit | |
RT-qPCR en 1 étapes | |
10 min | |
45 à 60°C | |
Réduction | |
ADNc amplifié par PCR | |
25 réactions | |
Transcription inverse | |
ARN |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
Platinum SuperFi | |
RT-PCR en 1 étape | |
SuperScript IV | |
Glace carbonique | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Master Mix | |
Jusqu’à 14 kb | |
Kit with ezDNase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné aux procédures de diagnostic.