missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SUPT16H Polyclonal antibody specifically detects SUPT16H in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | SUPT16H |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | CDC68, Chromatin-specific transcription elongation factor 140 kDa subunit, facilitates chromatin remodeling 140 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SPT16, FACT 140 kDa subunit, FACT complex subunit SPT16, FACT140, FACTp140, FACTP140FACT, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, hSPT16, SPT16/CDC68, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 16 homolog, suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 520-695 of human SUPT16H (SPT16) (NP_009123.1).,, Sequence:, KEPHIREMKIYIDKKYETVIMPVFGIATPFHIATIKNISMSVEGDYTYLRINFYCPGSALGRNEGNIFPNPEATFVKEITYRASNIKAPGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGD |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?