Learn More
SUPT16H Antibody (OTI3B8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | SUPT16H |
|---|---|
| Clone | OTI3B8 |
| Dilution | Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:150 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30306340
|
Novus Biologicals
NBP3-45016-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30306443
|
Novus Biologicals
NBP3-45016-30ul |
30 μL |
256.00€
30µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SUPT16H Monoclonal antibody specifically detects SUPT16H in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western BlotSpécification
| SUPT16H | |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 11198 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI3B8 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CDC68, Chromatin-specific transcription elongation factor 140 kDa subunit, facilitates chromatin remodeling 140 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SPT16, FACT 140 kDa subunit, FACT complex subunit SPT16, FACT140, FACTp140, FACTP140FACT, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, hSPT16, SPT16/CDC68, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 16 homolog, suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae) | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 187-282 of human SUPT16H (NP_009123) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |