Learn More
SUPT7L Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18601091 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601091 0.1 mL 0.10mL
18606170 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18601091 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2930960.1ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SUPT7L Polyclonal specifically detects SUPT7L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SUPT7L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène adenocarcinoma antigen ART1, KIAA0764, MGC90306, SPT7L, STAF65, STAF65(gamma), STAF65G, STAF65gamma, STAGA complex 65 gamma subunit, STAGA complex 65 subunit gamma, suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like, SUPT7H
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-400 of human SUPT7L (NP_001269658). TPFPDVMEQVFHEVGIGSVLSLQKFWQHRIKDYHSYMLQISKQLSEEYERIVNPEKATEDAKPVKIKEEPVSDITFPVSEELEADLASGDQSLPMGVLGAQSERFPSNLEVEASPQASSAEVNASPLWNLAHVKMEPQESEEGNVSGHGVLGSDVFEEPMSGMSEAGIPQSPDDSDSSYGSHSTDSLMGSS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9913
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.