Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications LC-MS hautes performances à sensibilité élevée
18.34€ - 827.84€
Spécification
Matériau | Verre transparent |
---|---|
Taille (métrique) de l’ouverture | 11 mm |
Type de base | Base plate |
Gamme de produits | SureSTART niveau 3 |
Volume (métrique) total | 2 mL |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17324033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1P |
100/paquet |
18.34€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17334033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1PF |
5000/paquet |
827.84€
5000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17344033
|
Thermo Scientific™
6PRV11-1PT |
1 000/paquet |
174.28€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Choisissez les flacons à bouchon clipsé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml et de niveau de performance 3 pour les applications hautes performances, lorsque la sensibilité est essentielle et que vous analysez de nombreux échantillons. Nos flacons de niveau 3 sont nos flacons aux performances les plus élevées, conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ces flacons à clipser en verre transparent de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Utilisez des bouchons à clipser ou sertir de 11 mm pour sceller ce flacon. Nos bouchons à clipser assurent un joint très étanche grâce à leur matériau souple en polyéthylène (PE) et à leur double fonction d’encliquetage. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Achetez en vrac pour plus d’économies.
Caractéristiques
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
- Identifiés par trois vagues sur le flacon
- Étiquette inscriptible pratique
- Conviennent aux applications HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
- Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
Verre transparent | |
Base plate | |
2 mL | |
32 mm | |
Flacon à clipser en verre de 2 ml, niveau 3 | |
1,5 ml |
11 mm | |
SureSTART niveau 3 | |
Bouchon à clipser | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
Oui |