Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
389.84€ - 568.06€
Spécification
Couleur de bouchon | Blanc |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 15 mm |
Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
Matériau | Verre transparent |
Volume (métrique) | 40 mL |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17373963
|
Thermo Scientific™
6PK40TOC10 |
Certification COT (10 ppb) |
568.06€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17383963
|
Thermo Scientific™
6PK40TOC20 |
Certification COT (20 ppb) |
389.84€
72 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés COT Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Nos kits certifiés COT comprennent des flacons à vis en verre de 40 ml et des vis en polypropylène préassemblées avec des septa en silicone / PTFE haute pureté greffés. Chaque lot de flacons COT est testé et certifié pour contribuer à des niveaux de fond de carbone organique total de < 10 ou < 20 ppb.
Flacons et bouchons certifiés COT
Nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
• Les kits certifiés COT contiennent des flacons à vis en verre de 40 ml et des bouchons à vis préassemblés de 24 mm avec des septa en silicone / PTFE haute pureté greffés.
• Chaque lot est testé et certifié pour contribuer à des niveaux de fond de carbone organique total de < 10 ppb ou < 20 ppb par chromatographie en phase gazeuse.
• Le faible niveau de fond de COT est idéal pour la préparation et le stockage des étalons.
• 40 ml convient à la plupart des instruments COT automatisés.
• Conviennent aux analyses environnementales, y compris à l’échantillonnage hors ligne et ponctuel d’eau de haute pureté
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Spécification
Blanc | |
28 mm | |
40 mL | |
72 flacons et bouchons | |
55 shore | |
40 mL | |
Bouchon à vis, niveau 3 | |
3,2 mm | |
24 mm | |
Analyseurs COT | |
Flacon en verre à vis de 40 ml, niveau 3 |
15 mm | |
Verre transparent | |
Silicone blanc / PTFE transparent ; greffé | |
24 mm | |
SureSTART niveau 3 | |
Polypropylène | |
97 mm | |
Kit de flacons et bouchons certifiés COT, niveau 3 | |
Non | |
24 mm |