Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules SURF-CAL™
Simplifiez la préparation des wafers d’étalonnage grâce à ces étalons de taille de particules.
Marque:  Thermo Scientific™ PD-155
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Code produit. 11804882
  • 129.00€ / 50mL
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
Simplifiez la préparation des wafers d’étalonnage avec les étalons de tailles de particules Thermo Scientific™ SURF-CAL™, pour l’étalonnage et la maintenance des systèmes d’inspection de surface d’exploration (SSIS). Les dimensions de particules disponibles correspondent aux tailles de point d’étalonnage requises par les fabricants d’instruments.
Thermo Fisher Scientific™, de concert avec l’industrie des semi-conducteurs et le SEMI, a établi des tailles de particules spécifiques à utiliser lors de l’étalonnage des systèmes d’inspection de surface d’exploration. En collaboration avec les fabricants d’instruments, nous avons créé la gamme de produits SURF-CAL™ pour répondre aux normes SEMI.
  • Les tailles disponibles sont considérées être des nœuds de dimensionnement critiques comme défini par l’International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • En déposant des sphères en latex de polystyrène (PSL) traçables NIST™ SURF-CAL™ sur des plaquettes spécialement sélectionnées, vous pouvez effectuer les vérifications d’étalonnage périodiques et comparer votre scanner avec des scanners situés dans d’autres endroits.
  • Vous pouvez également évaluer les performances de vos SSIS à des étapes critiques du procédé de fabrication.
  • Tous les produits sont mis en suspension dans de l’eau déminéralisée, filtrée dans des flacons de 50 ml à une concentration de 3 × 108 particules par ml.
Remarque :
Les produits PD1100 et inférieurs sont également disponibles à raison de 1010 particules par ml pour les applications assistées par un analyseur de mobilité différentielle (AMD) ou d’autres techniques d’exclusion stérique.
Spécification
Spécification
Néant
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Particules pour l’étalonnage et la maintenance des Systèmes d’inspection de surface d’exploration (SSIS)
Étalonnage et maintenance du SSIS
Particules d’étalonnage de taille
1,05 g/cm³
De 1,59 à 589 nm (25°C)
Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
3 x 108 particules/ml
Microsphères en polystyrène dans de l’eau déminéralisée et filtrée
Blanc ou incolore
PS
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
50 ml
0,003 µm
0,155 μm