missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Surfactant Protein A Antibody (1G8), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals H00653509-M03

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18597323

  • 595.00€ / 0.10mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Surfactant Protein A Monoclonal antibody specifically detects Surfactant Protein A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Surfactant Protein A
Monoclonal
Unconjugated
NP_001158118.1
Mouse
IgG purified
RUO
653509
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
1G8
In 1x PBS, pH 7.4
COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B
SFTPA1 (NP_001158118.1, 83 a.a. ∽ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTVGEKVFSSNGQSITFDAIQEACARAGGRIAVPRNPEENEAIASFVKKYNTYAYVGLTEGPSPGDFRYSDGTPVNYTNWYRGEPAGRGKEQCVEMYTDGQWNDRNCLYSRLTICEF
0.1 mg
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis