missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUV420H2 Antibody (RAB-C409), HRP - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20151H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SUV420H2 Monoclonal antibody specifically detects SUV420H2 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| SUV420H2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| EC 2.1.1.43, FLJ98627, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, KMT5Csuv4-20h2, Lysine N-methyltransferase 5C, MGC2705, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, suppressor of variegation 4-20 homolog 2 (Drosophila), Suv4-20h2 | |
| This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing SUV420H2 protein under non-denaturing conditions. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| RAB-C409 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 84787 | |
| Store at 4&drg;C in the dark. | |
| IgG κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu