missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Chemise à manches longues suXXeed GreenCycle
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Produit certifié Cradle to Cradle
- Produit recyclable, qui respecte les principes de l’économie circulaire, pour un avenir propre
- Panel de boutons situé au centre avant
- Col roulé, poche au niveau de la poitrine munie d’une fente pour lunettes et stylo, fermeture à boutons au niveau des poignets.
- Instructions d’entretien : Laver à 60°C, ne pas utiliser d’eau de Javel, sécher en réduisant le stress thermique, repasser à une température moyenne ; peut être nettoyé avec du perchloréthylène
- Lavable en machine
Spécification
Dimensions | XXXXL |
Sexe | Hommes |
Matériau | 48 % coton, 48 % polyester, 2% élasthanne |
Couleur | Anthracite |
Type de goulot | Col rabattu |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'