missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SVIL Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA554145
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immunogen sequence: LEGIENDTQP ILLQSCTGLV THRLLEEDTP RYMRASDPAS PHIGRSNEEE ETSDSSLEKQ TRSKYCTETS GVHGDSPYGS GTMDTHSLES KAERIARYKA ERRRQLAEKY GLTLDPEADS EYLSRYTKSR KEPDAVEKR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 83%.
Spécification
| SVIL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SVIL | |
| Archvillin; AU024053; B430302E16Rik; membrane-associated F-actin binding protein p205; p205/p250; Supervillin; supervillin muscle-specific isoform; Svil | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6840 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| O95425 | |
| SVIL | |
| Recombinant protein corresponding to Human SVIL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92495). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu