Learn More
Pyrex™ Têtes d’agitateur SVL™ pour arbres d’agitateur SVL™
Changez de têtes d’agitation rapidement et facilement. Les têtes d’agitateur Pyrex™ SVL™ pour axes d’agitateur SVL™ sont fabriquées en polymère PTFE durable ; certains types sont renforcés d’un noyau métallique.
Marque:  Pyrex™ 588-95
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 12044422
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2024
Description
  • Conçues pour une utilisation avec axes pour agitateur SVL™
  • Vissez simplement la tête sur l’extrémité de l’axe
  • En polymère à base de PTFE avec l’ancre et l’hélice renforcées par un noyau métallique
Spécification
Spécification
90 mm
Récipients de réaction SVLtrade;
1 chaque
Ancre