Learn More
Pyrex™ Têtes d’agitateur SVL™ pour arbres d’agitateur SVL™
Changez de têtes d’agitation rapidement et facilement. Les têtes d’agitateur Pyrex™ SVL™ pour axes d’agitateur SVL™ sont fabriquées en polymère PTFE durable ; certains types sont renforcés d’un noyau métallique.
106.00€ - 380.00€
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12024422
|
Pyrex™
588-93 |
Lames pliables | 70 mm | Récipients avec joint SVLtrade; 30 ou embout 29/32 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12044422
|
Pyrex™
588-95 |
Ancre | 90 mm | Récipients de réaction SVLtrade; |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15537740
|
Pyrex™
588-98 |
Ancre | 54 mm | Récipients de réaction SVLtrade; |
360.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527740
|
Pyrex™
588-94 |
Pale | 70 mm | Récipients de réaction SVLtrade; |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12054422
|
Pyrex™
588-97 |
Hélice à 6 lames | 80 mm | Récipients de réaction SVLtrade; |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Conçues pour une utilisation avec axes pour agitateur SVL™
- Vissez simplement la tête sur l’extrémité de l’axe
- En polymère à base de PTFE avec l’ancre et l’hélice renforcées par un noyau métallique
Spécification
1 chaque |