Learn More
Pyrex™ Têtes d’agitateur SVL™ pour arbres d’agitateur SVL™
Changez de têtes d’agitation rapidement et facilement. Les têtes d’agitateur Pyrex™ SVL™ pour axes d’agitateur SVL™ sont fabriquées en polymère PTFE durable ; certains types sont renforcés d’un noyau métallique.
Marque: Pyrex™ 588-97
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Conçues pour une utilisation avec axes pour agitateur SVL™
- Vissez simplement la tête sur l’extrémité de l’axe
- En polymère à base de PTFE avec l’ancre et l’hélice renforcées par un noyau métallique
Spécification
80 mm | |
Récipients de réaction SVLtrade; | |
1 chaque | |
Hélice à 6 lames |