Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Marque:  3M™ 7000053818
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.34500kg
Code produit. 17213734
  • 170.66€ / 100 kits
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Prêt à l’emploi pour les tests de pathogènes d’échantillons environnementaux.
  • L’écouvillon atteint les coins et les zones difficiles pour une précision accrue.
  • La conception pratique permet d’améliorer la cohérence de l’échantillonnage, sur le plan technologique et industriel.
  • Les flacons disposent d’un espace de tête suffisant pour l’ajout d’échantillons et le vortex.
  • Écouvillon et flacon autonomes pour une productivité et une efficacité accrues.
Spécification
Spécification
Tampon de neutralisation de 10 ml
100
Écouvillon