Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
170.66€ - 18152.50€
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17203734
|
3M™
7000053817 |
Bouillon Letheen de 10 ml |
18152.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17213734
|
3M™
7000053818 |
Tampon de neutralisation de 10 ml |
170.66€
100 kits |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ready to use for pathogen testing of environmental samples.
- Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
- Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
- Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
- Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Spécification
100 | |
Swab |