Learn More
Thermo Scientific™ Système d'interface GC-MS Swap-IT™
Accélérez et facilitez les changements de colonnes. Utilisez ce système d’interface GC-MS pour changer les colonnes capillaires sans avoir à aérer votre spectromètre de masse (MS).
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-790
Code nomenclature Nacres: SB.52
Code produit. 10230435
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Rendez les changements de colonne rapides et faciles. Le système d'interface GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™ est un outil puissant qui permet de modifier les colonnes capillaires sans avoir à évacuer votre spectromètre de masse (MS). Il utilise un capillaire de transfert en acier inoxydable spécialement désactivé et robuste comme interface entre la colonne analytique et le détecteur MS. Le petit diamètre interne du capillaire de transfert garantit une exposition minimale à l'air et à l'eau lorsque la colonne analytique est déconnectée. Une purge à l'hélium n'est pas nécessaire. Les connexions serrées à la main le rendent rapide et facile sans avoir besoin d'outils.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’interface GC-MS
Kit d’interface GC-MS SWAP-IT
Interface, écrous, ferrules et accessoires
DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS uniquement
Nom du produit
Thermo Scientific™ Système d'interface GC-MS Swap-IT™ > Kit d’interface GCMS ; pour instruments Thermo Scientific (DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS uniquement)