Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et 6
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors libres Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ séries 4 et 6 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de biologie médicale et de recherche.
1290.00€ - 4910.00€
Code produit | Marque | Vitesse max. | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse max. | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11356032
|
Sigma Laborzentrifugen™
11150 |
4 500 tr/min | Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH |
1800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11716718
|
Sigma Laborzentrifugen™
11165 |
3 000 tr/min | Sigma 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-116KH |
1290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10475931
|
Sigma Laborzentrifugen™
11118 |
5 700 tr/min | Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH |
4910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10008382
|
Sigma Laborzentrifugen™
11650 |
4 200 / 4 700 tr/min | Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, capacité élevée 4-5L, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH |
1815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
- Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
- La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
- Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
- Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
- Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
- Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Rotor swing-out |