Learn More
Synaptobrevin homolog YKT6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Synaptobrevin homolog YKT6 Polyclonal specifically detects Synaptobrevin homolog YKT6 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Synaptobrevin homolog YKT6 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, R-SNARE, S. cerevisiae, homolog of, SNARE protein Ykt6, synaptobrevin homolog YKT6, YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae), YKT6 v-SNARE protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-198 of human Synaptobrevin homolog YKT6 (NP_006546.1). EFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |