Learn More
Syndecan-1/CD138 Antibody (B-A38), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613467 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613467 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613467 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314568APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.63€
    534.45€ / 0.1mL
    Économisez 66.18€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Monoclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Syndecan-1/CD138
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone B-A38
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène U266 cell line
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6382
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus