missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syndecan-1/CD138 Antibody (V92-P3D9*E7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit p-200058378 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18649127 0.1 mL 0.10mL
18608328 0.025 mL 0.03mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18649127 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250314

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Syndecan-1/CD138 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Syndecan-1/CD138
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone V92-P3D9*E7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formule PBS
Alias de gène CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Peptide Sequence - PAGPSQADLHTP
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6382
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.